Learn More
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol
Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung. Greiner BioOne™ Standard-Polystyroldeckel sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um den jeweiligen Laboranforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Greiner Bio-One 691161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10414625
  • 220.14 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Verfügbar in
    • Hohes Profil: Höhe: 9 mm
    • Niedriges Profil: Höhe 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Steril
Nein
Ultraniedriges Profil
Hochformatmikroplatten mit niedrigem Profil, LoBase mit 384 Wells und kleinem Volumen oder 1536-Well-Mikrotiterplatte
Polystyrol
96-Well-Platten im Kamin-Well-Design
100
Plattendeckel
Name des Produkts
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol > Steril; Ohne Kondensationsringe; Ultraniedriges Deckelprofil