Learn More
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung. Greiner BioOne™ Standard-Polystyroldeckel sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um den jeweiligen Laboranforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Greiner Bio-One 656190
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10389031
  • 150.39 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht-pyrogenisch
  • Erhältlich als
    • Hohes Profil: Höhe: 9 mm
    • Niedriges Profil: Höhe 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Unsteril
Nein
Niedrige Höhe
384-Well-Standardmikrotiterplatte
Polystyrol
96-Well-Platten im Kamin-Well-Design
200
Plattendeckel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol > Unsteril; Ohne Kondensationsringe; Niedriges Deckelprofil