Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
53.75 CHF - 97.66 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | PPCO |
Sterilität | Unsteril |
Verschlussmaterial | PPCO |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11917934
|
Fisherbrand™
300111-0001 |
30 ml | 28 mm | N/A | ||||||
11927934
![]() |
Fisherbrand™
300111-0002 |
60 ml | 28-415 |
62.80 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11937934
![]() |
Fisherbrand™
300111-0004 |
125 ml | 38 mm |
53.75 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11947934
![]() |
Fisherbrand™
300111-0008 |
250 ml | 45 mm |
67.15 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11927924
![]() |
Fisherbrand™
300111-0016 |
500 ml | 55 mm |
72.45 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11957904
![]() |
Fisherbrand™
300111-0032 |
1000 ml | 65 mm |
56.80 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
Spezifikation
Durchscheinend | |
Unsteril | |
Schraubkappe |
PPCO | |
PPCO |