Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
63.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
PPCO | |
45 mm | |
Ja | |
Weit | |
Ohne Dichtungseinlage | |
45 mm |
250 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321 | |
Autoklavierbar | |
Flasche mit großer Öffnung | |
PPCO | |
Schraubkappe |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13