Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
Marke:  Fisherbrand™ 300111-0032
49.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11957904
  • 56.80 CHF / 24 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
  • Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml, 32 oz.
32 oz.
PPCO
65 mm
Ja
Weit
Ohne Dichtungseinlage
65 mm
1000 ml
Durchscheinend
Unsteril
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Autoklavierbar
Flasche mit großer Öffnung
PPCO
Schraubkappe
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24165
    Gültig bis zum2025-06-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.06.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO > Fassungsvermögen: 32 oz. (1.000 ml); 65 mm-Schraubverschluss