Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
Marke:  Fisherbrand™ 300111-0004
47.10 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11937934
  • 53.75 CHF / 72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
  • Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 ml, 4.2 oz.
4.2 oz.
PPCO
38 mm
Ja
Weit
Ohne Dichtungseinlage
38 mm
125 ml
Durchscheinend
Unsteril
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Autoklavierbar
Flasche mit großer Öffnung
PPCO
Schraubkappe
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO > Fassungsvermögen: 4 oz. (125 ml); 38 mm-Schraubverschluss