Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
Marke:  Fisherbrand™ 300111-0002
54.05 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11927934
  • 62.80 CHF / 72 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
  • Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 oz.; 60 ml
2 oz.
PPCO
415
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Autoklavierbar
Flasche mit großer Öffnung
PPCO
Schraubkappe
60 ml
Durchscheinend
Unsteril
28 mm
Ja
Weit
Ohne Dichtungseinlage
28-415
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO > Fassungsvermögen: 2 oz. (60 ml); 33 mm-Schraubverschluss