Learn More
Agilent BioTek QC-Prüflösung Nr. 1, gelb
QC Check Solution No. 1 is used for absorbance qualification tests
Marke:  Agilent BioTek 7120779
Artikelnummer. 12776707
  • 145.00 CHF / 25 Milliliter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
QC Solution
Absorbance Qualification Testing
25 mL
Name des Produkts
Agilent BioTek QC-Prüflösung Nr. 1, gelb > QC Check Solution No. 1, Yellow