Learn More
Cytiva Netz-Ring aus Polypropylen/Polyamid
Wird mit XK 26-Säulen und C 26-Säulen verwendet. Cytiva Polypropylen-Netzringe aus Polyamid sind für 10 μ-Säulen mit einem Innendurchmesser von 26 mm konzipiert.
Marke:  Cytiva 18-8760-01
Artikelnummer. 10507860
  • 71.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Säulen XK 26, AK 26/C 26, AC 26
  • Polypropylen (PP) (verstärkte Glasfaser) Polyamid (PA)
  • Betriebstemperatur 4 °C–60 °C
  • Porosität 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26 mm
34 μm
Polypropylen, Polyamid
Name des Produkts
Cytiva Netz-Ring aus Polypropylen/Polyamid > Innendurchmesser: 26 mm