Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Anodenpuffer (50x)
Ein optimierter vorgemischter IEF-Anodenpuffer
Marke: Invitrogen™ LC5300
Beschreibung
Novex IEF Anodenpuffer (50X) ist ein optimierter, vorgemischter IEF-Anodenpuffer für die Verwendung mit Novex IEF-Gelen. IEF ist eine sensible Technik, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die optimierten vorgemischten IEF-Puffer reduzieren die Variabilität und ermöglichen konsistente Ergebnisse.
Isoelektrische Fukussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
50 X | |
IEF-Anodenpuffer | |
Novex™ | |
Raumtemperatur |
Anoden- und Kathodenpuffer | |
IEF | |
Novex™ IEF-Gele | |
100 mL |