Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Inokulationsflüssigkeit, 1 ml
Sparen Sie mit dieser gebrauchsfertigen Inokulationsflüssigkeit für RapID Systeme Zeit bei der Vorbereitung er Bakteriensuspensionen.
Marke:  Thermo Scientific™ R8325102
44.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10302213
  • 45.50 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie mit Thermo Scientific™ RapID™ Inokulationsflüssigkeit (1 ml) Zeit bei der Vorbereitung der Bakteriensuspensionen für das Thermo RapID System.
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u System (R8311004) und RapID NF PLUS System (R8311005) bestimmt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 °C bis 25 °C
Rapid NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u System (R8311004), RapID NF PLUS System (R8311005)
20 Röhrchen/Packung
RapID Inokulationsflüssigkeit, 1 ml
1 Box
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ Inokulationsflüssigkeit, 1 ml > 20 Röhrchen/Pckg.