Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe
Verwendung für die Basislinienauflösung aller 14 Explosivstoffe, die in der EPA-Methode 531.2 aufgeführt sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 071989
230.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311983
  • 231.69 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ E LC-Säulen, Nitroaromaten und Nitraminen mittels HPLC erzielen Sie die Basislinienauflösung aller 14 in der EPA SW-846-Methode 8330 aufgelisteten Explosivstoffe. Ihre einzigartigen Säulenchemien bieten eine hervorragende Auflösung mit komplementären Selektivitäten. Verwenden Sie die E1-Säule (separat erhältlich) als direkten Ersatz für ODS-Säulen für die primäre Analyse. Verwenden Sie dann die E2-Säule als primäre oder als Bestätigungssäule. Ändern Sie einfach die Trennungsbedingungen für die E2-Säule, um einen größeren Anwendungsbereich abzudecken, einschließlich der Analyse von Explosivstoffen über die US-EPA-Methode 8330 hinaus.
Herausragende Leistung für die Analyse von Sprengstoffen
  • Reproduzierbare Leistung
  • Einfache isokratische Elutionsbedingungen
  • Einzigartige Empfindlichkeit für die Trennung von weiteren nitroaromatischen Molekülen
  • Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
  • Entwickelt, hergestellt und getestet, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden
  • Die Säulen bieten eine hervorragende Auflösung bei einfacher Bedienung
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft für hohe Qualität und Zuverlässigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
LC-MS
8700 psi (600 bar)
2,5 bis 7,5
Pack of 2
50 °C
Geschützt
Silika
Ja
Vorsäulenkartusche
3 mm
10 mm
5 μm
120 Å
300 m²/g
N/A
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe > Länge: 10 mm; ID: 3,0 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.