Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtungsbänder
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Klebefolien.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-M146
827.92 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15162719
  • 874.35 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtfolien. Erhältlich in einer Auswahl an dünnen, leichten Materialien und Klebstoffen, genügen sie den Anforderungen aller Applikationen oder Assays, verringern die Verdunstung und schützen Proben vor Kontamination und Verschütten.
Einfache, dauerhafte Abdichtung
  • Die druckempfindliche Haftfläche bleibt bei normaler Berührung nicht haften, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Mikrotiterplatte
  • Die Folien werden mit Hilfe eines Handapplikators für Klebefolien auf die Mikrotiterplatte aufgebracht (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
PET, Silikon
Unsteriles Dichtungsband
Druckempfindlich
Dichtungsband mit nicht-klebender 3-fach-Beschichtung im Hohlraumbereich
100
Webseal
Alle Mikrotiterplatten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtungsbänder > PET/Silikon/PET
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.