Learn More
Ratiolab™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Zentrifugieranwendungen geeignet. Die Ratiolab™ Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind zur einfachen Identifizierung in verschiedenen Farben erhältlich.
12.45 CHF - 138.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10008740
|
Ratiolab™
5615000 |
Naturfarben | 1,5 ml |
12.45 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10630983
|
Ratiolab™
5615101 |
Tiefkühlgerät mit natürlichem | 2 ml |
16.30 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10145884
|
Ratiolab™
5616025 |
Durchsichtig | 2 ml |
138.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar mit geöffneter Kappe bei 121 °C für 20 min
- In Natur oder in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung
- Zuverlässige Dichtkappe
- Sicher und einfach zu öffnen und zu schließen
Spezifikation
Polypropylen | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen