Learn More
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ gerade Steckverbinder aus Polypropylen mit konischen Düsen widerstehen Temperaturen bis 135 °C.
11.35 CHF - 26.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 10/Packung; 10/Scale
Form Gerade
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10249391
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8700-0406
3 bis 5 mm
11.35 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10620143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8700-0608
5 bis 7 mm
12.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10198251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8700-0810
7 bis 10 mm Schlauch
14.90 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10289341
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8700-1012
9 bis 12 mm Schlauch
17.40 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10138161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8700-1214
11 bis 14 mm Schlauch
20.80 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10486891
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8700-1416
13 bis 15 mm
26.35 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zylindrischer gerader Schlauchverbinder mit konischen Düsen
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Polypropylen
Gerade
Schlauchröhrchenanschluss
Autoklavierbar
10/Packung; 10/Scale
White
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen