Learn More
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ gerade Steckverbinder aus Polypropylen mit konischen Düsen widerstehen Temperaturen bis 135 °C.
Marke:  Buerkle™ 8700-1012
15.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10289341
  • 17.40 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zylindrischer gerader Schlauchverbinder mit konischen Düsen
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Polypropylen
10/Packung; 10/Scale
White
Autoklavierbar
9 bis 12 mm Schlauch
Gerade
Schlauchverbindungsstück
Dokumentation
Flyers
Brochures
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen > Für Durchmesser: 9 bis 12 mm