Learn More
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ gerade Steckverbinder aus Polypropylen mit konischen Düsen widerstehen Temperaturen bis 135 °C.
Marke: Buerkle™ 8700-0406
8.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zylindrischer gerader Schlauchverbinder mit konischen Düsen- Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Packung; 10/Scale | |
White |
Autoklavierbar | |
3 bis 5 mm | |
Gerade | |
Schlauchröhrchenanschluss |