Learn More
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ gerade Steckverbinder aus Polypropylen mit konischen Düsen widerstehen Temperaturen bis 135 °C.
Marke: Buerkle™ 8700-1416
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zylindrischer gerader Schlauchverbinder mit konischen Düsen- Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Packung; 10/Scale | |
White |
Autoklavierbar | |
13 bis 15 mm | |
Gerade | |
Schlauchverbindungsstück |
Topsellers raccords et connecteurs
DateigrößeVersion: 898.3 kB
Topsellers Fittings und Verbinder
DateigrößeVersion: 899.3 kB
Topsellers fittings and connectors
DateigrößeVersion: 898.2 kB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen > Für Durchmesser:13 bis 15mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur