Learn More
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ gerade Steckverbinder aus Polypropylen mit konischen Düsen widerstehen Temperaturen bis 135 °C.
Marke:  Buerkle™ 8700-0608
9.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620143
  • 12.05 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zylindrischer gerader Schlauchverbinder mit konischen Düsen
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Polypropylen
10/Packung; 10/Scale
White
Autoklavierbar
5 bis 7 mm
Gerade
Schlauchverbindungsstück
Dokumentation
Flyers
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    40
    Stunden
    10
    Minuten
    46
    Sekunden
    34
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchverbindungen aus PP (Polypropylen) mit konischen Öffnungen > Für Durchmesser: 5 bis 7mm