Learn More
Eppendorf™ Verbindungsstück aus Polypropylen
Marke: Eppendorf™ 4960800040
10.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Adapter | |
Polypropylen | |
Flaschengewinde 25 mm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Verbindungsstück aus Polypropylen > Für Flaschengewinde 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur