Learn More
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß
Weiße Schläuche aus PTFE sind bis 270 °C temperaturbeständig, wenn kein aktiver Druck vorhanden ist.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3401012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10001124
  • 77.45 CHF / 5 Meter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Mindestbestelllänge: 5 m
  • Fast vollständig chemisch inert
  • Ausgezeichnete Flexibilität und Festigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PTFE
1 mm
Weiß
10 mm
12 mm
Je 1
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß > Innendurchmesser: 10 mm; Außendurchmesser: 12 mm