Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
55.99 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Mittelloch | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Gold lackiert | |
Aluminium | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
9Minuten
44Sekunden
16 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
9Minuten
44Sekunden
16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe > Mittelloch, vergoldet
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur