Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 01 0117
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12646765
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm
  • Aluminiumkappe
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mittelloch
20 mm
100
ND20
Grün lackiert
Aluminium
Bördelverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe > Mittelloch, grün lackiert