Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1220A-900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15859231
  • 433.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316L mit einem Innenkern aus PTFE oder Edelstahl 316L
  • Für die Entnahme von mehrstufigen, diskreten Proben
  • Geeignet für frei fließende Pulver
  • Bajonettgriff für einfache Bedienung
  • Mit der Verschlusshülse kann jeweils eine Tasche geleert werden
  • Probenehmer werden standardmäßig mit spitzen Enden geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
3 Taschen
20 mL
900 mm
Edelstahl (316L)
Innere Stange aus PTFE
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer > LengthMetric: 900 mm