Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 1220J-2000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316L mit einem Innenkern aus PTFE oder Edelstahl 316L
- Für die Entnahme von mehrstufigen, diskreten Proben
- Geeignet für frei fließende Pulver
- Bajonettgriff für einfache Bedienung
- Mit der Verschlusshülse kann jeweils eine Tasche geleert werden
- Probenehmer werden standardmäßig mit spitzen Enden geliefert
Spezifikation
Probenehmer | |
4 Taschen | |
90 ml | |
2000 mm |
Edelstahl (316L) | |
Innenstange aus Edelstahl | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer > LengthMetric: 2000 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur