Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
Marke: Thermo Scientific™ 34045
209.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz) ist ein weit verbreitetes Substrat für den Nachweis alkalischer Phosphatase in ELISA-Anwendungen. Wenn alkalische Phosphatase und PNPP reagieren, entsteht ein gelbes wasserlösliches Reaktionsprodukt. Dieses Reaktionsprodukt absorbiert Licht bei 405 nm. Pierce PNPP ist in vier Formaten erhältlich: Trockenes kristallines Pulver, Einwegtabletten, eine stabile Substratlösung und ein komplettes Kit mit Substratlösung und Diethanolamin-Puffer.Leistungsmerkmale:
- Absorptionsmaximum von 505 nm für Messungen mit ELISA-Plattenlesegeräten
- Entwickelt bei Reaktion mit alkalischer Phosphatase (AP) einen gelben Farbton in der Lösung
- Sicherere Anwendung – Die Lösung enthält ein nicht-quecksilberfreies, nicht-azidkonservierendes Konservierungsmittel
Spezifikation
Pierce PNPP Powder | |
25 g | |
Pulver | |
Chemisches Substrat | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
ELISA-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Powder | |
Alkalische Phosphatase | |
Umgebungstemperatur |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen