Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
Marke: Thermo Scientific™ 37621
220.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz) ist ein weit verbreitetes Substrat für den Nachweis alkalischer Phosphatase in ELISA-Anwendungen. Wenn alkalische Phosphatase und PNPP reagieren, entsteht ein gelbes wasserlösliches Reaktionsprodukt. Dieses Reaktionsprodukt absorbiert Licht bei 405 nm. Pierce PNPP ist in vier Formaten erhältlich: Trockenes kristallines Pulver, Einwegtabletten, eine stabile Substratlösung und ein komplettes Kit mit Substratlösung und Diethanolamin-Puffer.
Leistungsmerkmale:
- Absorptionsmaximum von 505 nm für Messungen mit ELISA-Plattenlesegeräten
- Entwickelt bei Reaktion mit alkalischer Phosphatase (AP) einen gelben Farbton in der Lösung
- Sicherere Anwendung – Die Lösung enthält ein nicht-quecksilberfreies, nicht-azidkonservierendes Konservierungsmittel
Spezifikation
1-Step™ PNPP Substrate Solution | |
100 mL | |
Liquid | |
1-Step™ | |
Alkalische Phosphatase | |
Umgebungstemperatur |
ELISA-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Liqiuid | |
Chemisches Substrat | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen