Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für Affinitätsbindungen
BIOPHARMA
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierung mit diesen Platten und Modulen mit Affinitätsbindungsoberflächen.
153.38 CHF - 915.00 CHF
Spezifikation
Plattenblockierung Unspezifiziert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Oberflächenbehandlung Gesamtvolumen (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Oberflächenbehandlung Gesamtvolumen (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
10143632
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436014
Transparent Mikrotiterplatte Streptavidin 400 μl
707.00 CHF
15 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10387522
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436015
Weiß Mikrotiterplatte Streptavidin 400 μl
617.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10541493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436016
Schwarz Mikrotiterplatte Streptavidin 400 μl
614.13 CHF
15 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10133682
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436017
Durchsichtig Mikrotiterplatte Streptavidin 120 μl
886.02 CHF
15 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10551493
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
436018
Weiß Microplate Streptavidin 120 μl N/A N/A N/A
10788944
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436020
Durchsichtig Festmodul F8 (x12) im Rahmen Streptavidin 400 μl
915.00 CHF
15 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10636083
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
436022
Durchsichtig LockWell Modul C8 (x12) im Rahmen Streptavidin 350 μl
707.29 CHF
15 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10709144
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
436032
Durchsichtig Microplate Glutathion 400 μl N/A N/A N/A
10723686
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
95029263
Durchsichtig Microplate Streptavidin 400 μl N/A N/A N/A
10604617
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
95029293
Durchsichtig Brechbares Modul F8 (x12) im Rahmen Streptavidin 400 μl N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Oberflächen mit Affinitätsbindung (passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind):
  • Hochgradig spezifische Bindungsoberflächen reduzieren die Variabilität in der molekularen Orientierung.
  • Die Immobilizer Oberflächen verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Streptavidin-Biotin-Wechselwirkung kann zur Immobilisierung einer Vielzahl von Biomolekülen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Unspezifiziert
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für Affinitätsbindungen