Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierung mit diesen Platten und Modulen mit Affinitätsbindungsoberflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 436016
608.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Reduzieren Sie die Variabilität in der molekularen Orientierungen mit den Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit Oberflächen für Affinitätsbindungen.
Oberflächen mit Affinitätsbindung (passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind):
Standard | |
Fluoreszenz | |
15 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
400 μl | |
100 μl | |
Streptavidin | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
1 | |
15/Karton |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
400 μl | |
15 | |
Unspezifiziert | |
biotinyliert |
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184535 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2025 | 436016 |
172607 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 436016 |
181838 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 436016 |
178161 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 436016 |
169921 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 436016 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.