Learn More
DWK Life Sciences Kunststoff-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), PP komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gerade
Zum sicheren Anschließen von Schläuchen.
Marke: DWK Life Sciences 286221806
362.90 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden.Kunststoff-Oliven aus PP werden eingesetzt bei geringeren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit.- Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
Spezifikation
100/Packung | |
8,6 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
14Stunden
5Minuten
4Sekunden
4 -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
89Stunden
5Minuten
4Sekunden
4Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%