Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel mit 42 mm konischer Spitze sind speziell für die Verwendung mit Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke: SGE™ 002815
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
42 mm | |
10R-AG-0.63C | |
Konus | |
Abnehmbar |
0.63 mm | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
10 μl | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |