Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tank Closure with Mixer Support Assembly
Diese einzigartige Flanschbaugruppe kann mit Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Tanks jeder Größe verwendet werden und ermöglicht das Mischen über Kopf in einem geschlossenen System.
Marke: Thermo Scientific™ 2651-0200
800.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese einzigartige Sanitär-Flanschbaugruppe ermöglicht das Mischen über Kopf in einem geschlossenen System. Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschluss mit Mixerhalterung für geschlossene kuppelförmige Tanks ist für alle Größen von Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Tanks geeignet. Der Nalgene™ Biotech Mischer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- 6 Zoll(15.2 cm)-Polypropylen-Schraubverschluss mit mittig verschweißtem 2 Zoll(5.1 cm)-Sanitär-Flansch
- 2 Zoll(5.1 cm)-Silikondichtung und PDVF-Verbindungsklemme
- Autoklavierbar
Kompatibel mit:
Zur Verwendung mit Nalgene geschlossenen kuppelförmigen Tanks (Serie 2650)
Spezifikation
Verschluss mit Halterung für geschlossene kuppelförmige Tanks | |
Bio-Tank | |
1 |
152,3 mm | |
Polypropylen, PVDF, Silikon | |
1 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1414759 | Konformitätsbescheinigung | 12/10/2024 | 2651-0200 |
1402990 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2024 | 2651-0200 |
1384924 | Konformitätsbescheinigung | 28/04/2023 | 2651-0200 |
1374413 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2023 | 2651-0200 |
1358354 | Konformitätsbescheinigung | 06/10/2022 | 2651-0200 |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.