Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
69.45 CHF - 102500.00 CHF
Specifications
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung,
Beschreibung Rohrbiegeband
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Ausführung Satin
Format Tape
View More Specs
Products 25
Product Code Brand Farbe Dimensions (LxW) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Farbe Dimensions (LxW) Price Quantity & Availability  
12769854
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275233
Schwarz 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12799864
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275225
Grün 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12769864
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275231
Grau 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12799854
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275227
Blau 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12729874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275228
Orange 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12789874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275226
Rot 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12759874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275232
Lila 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12719884
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275229
Weiß 33 m x 100 mm
259.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12779854
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275209
Schwarz 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12709864
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275203
Blau 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12709874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275201
Grün 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12779864
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275207
Grau 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12739874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275204
Orange 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12799874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275202
Rot 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12729884
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275205
Weiß 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12769874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275208
Lila 33 m x 25 mm
69.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12789854
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275221
Schwarz 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12719864
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275215
Blau 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12719874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275213
Grün 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12789864
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275219
Grau 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12709884
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275214
Rot 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12739884
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275217
Weiß 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12749874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275216
Orange 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12779874
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275220
Lila 33 m x 50 mm
116.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12769884
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
275212
Gelb 33 m x 50 mm
102500.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Specifications
Specifications
RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung,
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Tape
Rohrmarkierung
1 Rolle
-112°F to +230°F
0,0028 in.
108.27 ft.
Rohrbiegeband
Satin
Polyester
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Je 1
-70°bis +110 °C
0,071 mm
33 m
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Rohrmarkierungsband