Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marke:  Brady™ 275226
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12789874
  • 259.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung,
Rohrbiegeband
Rot
Tape
Rohrmarkierung
1 Rolle
-112°F to +230°F
0,0028 in.
33 m x 100 mm
33 m
150 mm
PIPEBANDINGTAPERED100MMX33M
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Satin
Polyester
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Je 1
-70°bis +110 °C
0,071 mm
108.27 ft.
3.94 in.