Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marke: Brady™ 275216
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung, | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Satin | |
Polyester | |
Rohrmarkierung | |
1 Rolle | |
-112°F to +230°F | |
0,0028 in. | |
33 m x 50 mm | |
33 m | |
50 mm |
Rohrbiegeband | |
Orange | |
Tape | |
Thermotransfer | |
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
Je 1 | |
-70°bis +110 °C | |
0,020 mm | |
108.27 ft. | |
1.97 in. | |
PIPEBANDINGTAPEORANGE50MMX33M |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Rohrmarkierungsband > Größe (L x B):33m x 50mm; Farbe:Orange
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction