Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marke:  Brady™ 275215
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12719864
  • 119.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung,
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Satin
Polyester
Rohrmarkierung
1 Rolle
-112°F to +230°F
0,0028 in.
33 m x 50 mm
33 m
100 mm
Rohrbiegeband
Blau
Tape
Thermotransfer
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Je 1
-70°bis +110 °C
0,020 mm
108.27 ft.
1.97 in.
PIPEBANDINGTAPEBLUE50MMX33M
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Rohrmarkierungsband > Größe (L x B):33m x 50mm; Farbe:Blau