Learn More
Brady™ Rohrmarkierungsband
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marke: Brady™ 275225
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spezifikation
RoHS-Umweltverträglichkeit, EU-Richtlinie //EG, CSA-Zulassung, UL-Anerkennung, | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Satin | |
Polyester | |
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
Je 1 | |
-70°bis +110 °C | |
0,071 mm | |
108.27 ft. | |
3.94 in. | |
PIPEBANDINGTAPEGREEN100MMX33M |
Rohrbiegeband | |
Grün | |
Tape | |
Rohrmarkierung | |
1 Rolle | |
-112°F to +230°F | |
0,0028 in. | |
33 m x 100 mm | |
33 m | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Rohrmarkierungsband > Größe (L x B):33m x 100mm; Farbe:Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur