Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
90.00 CHF - 1530.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
Arbeitsablaufschritt | Proteinverdau |
Güte | MS |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11844201
|
Thermo Scientific™
90053 |
2 μl | Protease |
461.00 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11874201
|
Thermo Scientific™
90056 |
4 x 25 μl | Protease |
438.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13474219
|
Thermo Scientific™
84841 |
10 μg | Verdauungsindikator | N/A | ||||||
11854201
|
Thermo Scientific™
90054 |
5 x 10 μl | Protease |
432.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15255753
|
Thermo Scientific™
90305 |
1 x 100 μg | Trypsin-Protease |
105.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13474189
|
Thermo Scientific™
90059 |
1mg | Trypsin-Protease |
1530.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15978006
|
Thermo Scientific™
A40007 |
20μ g | Trypsin/Lys-C-Protease-Mix |
90.00 CHF
20 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956915
|
Thermo Scientific™
A41007 |
5 x 20 μg | Trypsin/Lys-C-Protease-Mix |
245.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16376562
|
Thermo Scientific™
A40009 |
100 μg | Trypsin/Lys-C-Protease-Mix |
230.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11834201
|
Thermo Scientific™
90051 |
1 x 20 μl | Protease |
616.00 CHF
20 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15561995
|
Thermo Scientific™
90307 |
100 μg | Protease |
1312.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13464189
|
Thermo Scientific™
90057 |
5 x 20 μg | Trypsin-Protease |
182.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
- Verbesserter Verdau – Die Enzymkombination reduziert versäumte tryptische Spaltungen
- Praktisch – Trypsin- und LysC-Proteasen mit einem für den Verdau optimierten Verhältnis in einem kombinierten Anwendungsformat
- Außergewöhnliche Selektivität – Trypsin weist eine Spezifität für C-terminales Lysin und Arginin von > 95 % auf; LysC weist eine C-terminale Lysin-Spaltspezifität von > 90 % auf
- Stabil – Enzymgemisch in einem gefriergetrockneten Format
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Massenspektrometrie | |
MS |
Pierce™ | |
Proteinverdau |
Sicherheit und Handhabung
- Mass Spectrometry Grade Proteases
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase