Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 90051
577.60 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
Eine Verbesserung der Sequenzabdeckung und der Gesamtproteincharakterisierung kann sich aus der Verbesserung der chromatographischen oder der Ionisierungseigenschaften des Peptids ergeben. Die Massen dieser größeren Peptide können bei hohen Ladungszuständen auf gängigen hochauflösenden Massenspektrometern genau gemessen werden, wodurch die Datenbanksuchzeit verkürzt und die Sequenzabdeckung und -sicherheit erhöht wird. Schließlich können größere Peptide durch neue Fragmentierungstechniken wie Elektronentransferdissoziation (ETD) oder Elektroneneinfangdissoziation (ECD), die post-translationale Modifikationen, wie Phosphorylation, intakt lassen, effektiv fragmentiert werden.Leistungsmerkmale:
- Proteasen bieten an mehreren Stellen eine spezifische Spaltung, wodurch die Erforschung der primären Proteinstruktur ermöglicht wird
- Bessere Ergebnisse bei der Proteincharakterisierung von überlappenden Peptiden mit komplementären Chromatographie-, Ionisierungs- und Fragmentierungseigenschaften
- Protokolle sind für MS-Anwendungen konzipiert
- Optimierte Datenverarbeitung und -analyse verbessern die Interpretation und Sicherheit
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Proteinproben, Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
1 x 20 μl |
Protease | |
Bei -20 °C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern. | |
Peptide | |
Proteinverdau | |
MS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Mass Spectrometry Grade Proteases
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lys-C Protease
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen