Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 90053
314.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
Eine Verbesserung der Sequenzabdeckung und der Gesamtproteincharakterisierung kann sich aus der Verbesserung der chromatographischen oder der Ionisierungseigenschaften des Peptids ergeben. Die Massen dieser größeren Peptide können bei hohen Ladungszuständen auf gängigen hochauflösenden Massenspektrometern genau gemessen werden, wodurch die Datenbanksuchzeit verkürzt und die Sequenzabdeckung und -sicherheit erhöht wird. Schließlich können größere Peptide durch neue Fragmentierungstechniken wie Elektronentransferdissoziation (ETD) oder Elektroneneinfangdissoziation (ECD), die post-translationale Modifikationen, wie Phosphorylation, intakt lassen, effektiv fragmentiert werden.Leistungsmerkmale:
- Proteasen bieten an mehreren Stellen eine spezifische Spaltung, wodurch die Erforschung der primären Proteinstruktur ermöglicht wird
- Bessere Ergebnisse bei der Proteincharakterisierung von überlappenden Peptiden mit komplementären Chromatographie-, Ionisierungs- und Fragmentierungseigenschaften
- Protokolle sind für MS-Anwendungen konzipiert
- Optimierte Datenverarbeitung und -analyse verbessern die Interpretation und Sicherheit
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Proteinproben, Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
2 μl |
Protease | |
Nach Erhalt bei -20 ° C in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. | |
Peptide | |
Proteinverdau | |
MS |
Sicherheit und Handhabung
- Mass Spectrometry Grade Proteases
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA4606211 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 90053 |
AA4551921 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 90053 |
ZL4544791 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 90053 |
XG35212630 | Analysenzertifikat | 29/07/2022 | 90053 |
XG3517941H | Analysenzertifikat | 21/07/2022 | 90053 |