Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 90059
1438.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
Pierce Trypsin Protease, MS-Klasse, ist eine Serin-Protease, die aus Schweinepankreas-Extrakten abgeleitet wird. Das Enzym wird mit TPCK behandelt, um chymotryptische Aktivität zu eliminieren und methyliert, um die Stabilität während der Proteinverdauung zu verbessern. Dieses modifizierte Trypsin in Massenspektrometriequalität wird anschließend erneut gereinigt, in Glasfläschchen lyophilisiert und in praktischen Füllgrößen von 5 × 20 μg, 5 × 100 μg und 1 mg verpackt.Besondere Merkmale:
Außergewöhnliche Selektivität – Spaltung an der Carboxylseite von Lysin- und Arginin-Resten mit einer Spezifität von mehr als 95 %
Hohe Reinheit – Keine nachweisbare Chymotrypsin-Aktivität
Verbesserte Stabilität – Modifiziert und gefriergetrocknet zur Verringerung der autolytischen Aktivität
Wirtschaftlich – Erhältlich in kostengünstigeren Füllgrößen
Empfohlen für:
- In-Gel-Verdau von Proteinen aus 1D- oder 2D-Gelen
- Tryptische Proteinverdau in Lösung
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Products are shipped with ice. | |
Peptid | |
Proteinverdau | |
MS |
Trypsin-Protease | |
Nach Erhalt bei -20 °C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern. Die Produkte werden mit Eis versendet. | |
Proteinproben, Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
1mg | |
Pulver |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Trypsin Protease, MS Grade
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trypsin, chymotrypsin, proteases, V8 protease
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
36Stunden
21Minuten
9Sekunden
25Neues Angebot Jetzt sparen