Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease-Mix, MS-Gütegrad
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade ist eine Serin-Endoproteinase-Mischung in MS-Qualität aus Trypsin und LysC, die zur gleichzeitigen Verdauung von Proteinen für eine effizientere Verdauung als mit Trypsin allein verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 84841
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Pierce Proteasen sind kleine, praktische Packungen mit individuellen, aufgereinigten, hochspezifischen Proteasen für die Verwendung in verschiedenen Kombinationen, um eine bessere Sequenzabdeckung und Proteinidentifizierung für die Massenspektrometrie zu erzielen.
Das Pierce Mass Spec Sample Prep Kit für kultivierte Zellen enthält alle erforderlichen Reagenzien und Enzyme, um bis zu 20 Proben (je 1 Million Zellen) für die MS-Analyse vorzubereiten. Der einfache und robuste Arbeitsablauf verwendet ein Lyseprotokoll, das 100 μg Protein pro Probe erzeugt und einen Kontrollverdauungsindikator enthält, um die Effizienz des zweistufigen enzymatischen Verdauprotokolls zu überwachen. Das Kit-Verfahren, das einen Verdauindikator als interne Protein-/Peptidkontrolle enthält, produziert konsistent und reproduzierbar saubere Peptidmischungen zur Proteinidentifizierung.Besondere Merkmale:
Vollständig – Enthält alle Reagenzien, eine Verdau-Indikatorkontrolle, Proteasen und ein optimiertes Protokoll, das für die Verarbeitung von bis zu 20 Proben benötigt wird
Einfach – Das anwenderfreundliche Kit kann reproduzierbare Ergebnisse auch für nicht-erfahrene MS-Analysten liefern
Flexibel – Kann für Probengrößen von zwischen 10 und 200 μg angepasst werden
Hohe Ausbeute – Gesamtproteinausbeute von 1 Million Zellen ist grösser als 100 μg
Optimiert – 100%ige Cystein-Reduktion und Alkylierung mit weniger als 1 % Über-Alkylierung von nicht-Cystein-Rückständen
Effizient - weniger als 10 % entgangene Spaltungen
Kompatibel – Endvorbereitung ist für die direkte MS-Analyse und andere nachgelagerte Anwendungen, einschließlich der Massenmarkierungskennzeichnung, geeignet
Enthält:
Das Kit enthält proprietäre Lyse- und Aufschlusspuffer, Verdau-Indikator, DTT, Iodoacetamid, Lys-C, Trypsin
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Trockeneis | |
Peptide | |
Proteinverdau | |
MS |
Verdauungsindikator | |
Bei -20 °C lagern. | |
Proteinproben, Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
10 μg | |
Flüssig |