Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupole Kalibrierlösung
Kalibrieren der Triple Stage Quadrupol (TSQ) Massenspektrometer mit einer Mischung aus hochreinen, ionisierbaren Komponenten, die speziell für die Kalibrierung im Positivmodus entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 88325
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Triple Quadrupol Calibration Solution ist ein Gemisch aus hochgradig reinen, ionisierbaren Komponenten, die speziell für die Positivmodus-Kalibrierung von Thermo Scientific™ Triple Stage-Quadrupol-Geräten entwickelt wurden.
Die Pierce Triple-Quadrupol-Kalibrierlösung ist eine gebrauchsfertige Zusammensetzung in flüssiger Form und ideal für die schnelle Durchführung der routinemäßigen Kalibrierung, die für beständig zuverlässige Leistung von Thermo Scientific Massenspektrometern erforderlich ist. Die Triple-Quadrupol-Kalibrierlösung wird in einer nach ISO 9001-zertifizierten Einrichtung hergestellt, und jede Charge wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die stabile Lösung wird in einer auslaufsicheren und hochreinen PTFE-Flasche bereitgestellt.Überblick
- Starke Peak — Gemisch aus drei Tyrosin-Isotopen in einer Lösung aus Methanol/Ameisensäure
- Gebrauchsfertig — Der Massenreferenzstandard wird in eine Spritze aufgezogen und in das Gerät injiziert.
- Hochgradig rein — Für die Massenspektrometrie geeignete Reagenzien in einem auslaufsicheren Behälter
- Stabil – kann bei 2 bis 8 °C länger als ein Jahr aufbewahrt werden
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Kleine Moleküle | |
Massenspektrometrie | |
10 mL |
Kalibrierlösung | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Kleine Moleküle | |
Kalibrierung | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce(R) Triple Quadrupole Calibration Solution, 10 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P330-Mund ausspülen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.