Learn More
Christeyns™ Transfer Pump from Can
Transferpumpe zur Montage auf einem 5-Liter-Kanister, liefert eine Menge von 20 mL.
Marke:  Christeyns™ 441838
Artikelnummer. 17809864
  • 11.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Montage auf einer 5-Liter-Dose
  • Ergibt eine Menge von 20 mL
Spezifikation
Spezifikation
Dosierpumpe
Bottles up to 6.25 in. dia.
Screw Mount
Top Loading
Natural
Plastic
1
Name des Produkts
Christeyns™ Transfer Pump from Can > Transfer Pump from Can; Material: Plastic