Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) Coated Plates are designed for binding biotinylated oligonucleotides and peptides with higher binding efficiency than other commercially available plates.
Marke: Thermo Scientific™ 15506
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) Plates are prepared with an exclusive coating method that yields a streptavidin-coated plate with four to five times the binding capacity of other commercially available polystyrene assay plates. Using a Pierce Streptavidin HBC Plate can result in an assay with a broader dynamic range and better linearity, leading to improved assay precision. The plates are offered in several plate formats, plate colors, and coating volumes.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-beschichtete Platten sind für die Bindung biotinylierter Oligonukleotide und Peptide mit höherer Bindungseffizienz als andere handelsübliche Platten konzipiert.
Zu den Merkmale von Streptavidin-beschichteten Platten hoher Kapazität zählen:
- Einzigartige Technologie zur Plattenbeschichtung – führt zu hoher Beladungs- und Bindungskapazität
- Streptavidin-beschichtete Option – Platten besitzen bis zu fünfmal höhere Bindungskapazität als herkömmliche Platten
- Erweiterter dynamischer Bereich – Erweitert den quantitativen Bereich, sodass weniger Verdünnungen erforderlich sind
- Zeitsparend – Vorblockierte Platten verringern die Anzahl der Assay-Schritte
- Flexible Assay-Formate – Beschichtete Platten werden in 8-Well-Strips zur Abfallreduzierung angeboten
Die proprietäre Platten-Beschichtungstechnologie, die zur Herstellung dieser Thermo Scientific Pierce beschichteten Platten verwendet wird, liefert Platten mit hoher Kapazität mit einer breiteren Nachweisgrenze als Platten mit normaler Bindungskapazität. Die Standardkurve weist eine größere Linearität für den Nachweis kleiner biotinylierter Moleküle wie Peptide und Oligonukleotide auf, was zu einer höheren Assaypräzision führt.
Für den Nachweis von niedrigen Konzentrationen (ng/ml) biotinylierter Antikörper und anderer Proteine, siehe
Pierce™ Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, durchsichtiger 8-Well-Streifen
Pierce™ Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, schwarzer 8-Well-Streifen
Spezifikation
Hohe Kapazität, Affinität | |
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
384 | |
5 Platten | |
5 plates |
Standard | |
Fluoreszenz | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
Streptavidin | |
SuperBlock™ Puffer |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen