Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10B kompetente Zellen
Durch die hohe Transformationseffizienz ideal für die Erzeugung von cDNA bzw. von genomischen Bibliotheken
Marke: Invitrogen™ 18297010
159.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
165.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: MAX Efficiency DH10B-kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 μl (insgesamt 1 ml), pUC19-DNA (0,01 μg/ml): 1 Fläschchen, 100 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Beschreibung
MAX Efficiency DH10B-kompetente Zellen sind hocheffiziente E. coli, die sich ideal für die meisten Anwendungen eignen. DH10B-E. coli sind in elektrokompetenter und chemisch kompetenter Form verfügbar. Eine hocheffiziente Transformation wird bei 150 kb großen Plasmiden beobachtet.
- lacZ für das Blau-Weiß-Screening rekombinanter Klone
- Beseitigung der RMS-Restriktionssysteme mcrA, mcrBC, mrr und hsd, um den Aufbau repräsentativerer genomischer Bibliotheken zu ermöglichen
- A1-Mutation zur Erhöhung von Plasmid-Ertrag und -Menge mit einer hohen Effizienz (> 109 KbE/μg)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Ja | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
DH10B, MAX Efficiency™ |
F'-Episom fehlt | |
Ja | |
Enthält: • MAX Efficiency DH10B-kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 µl (insgesamt 1 ml) • pUC19-DNA (0,01 µg/ml): 1 Fläschchen, 100 µl • S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen | |
5 x 200 μl |