Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-beschichtete Platten, transparent, 96-Well
Vorblockierte und gebrauchsfertige Polystyrolplatten zum Binden biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays.
Marke: Thermo Scientific™ 15125
341.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-beschichtete Platten sind vorblockierte und gebrauchsfertige 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol für die Bindung biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays.
Thermo Scientific Pierce streptavidinbeschichtete Platten sind vorblockierte und gebrauchsfertige Polystyrolplatten für die Bindung biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays.
Zu den Merkmalen von streptavidinbeschichteten Platten zählen:
• Ungefähre Bindungskapazität beträgt ∼5 pmol Biotin/Well
• Einfache und schonende Immobilisierung von biotinhaltigen Konjugaten
• Geringe unspezifische Bindung
• Keine Denaturierung der Proteinkomponente eines Konjugats nach Bindung
• Ideal für die Bindung kleiner biotinylierter hydrophiler Moleküle (z. B. Peptide), die in der Regel eine schlechte Bindung an Polystyrol aufweisen
• Vorblockiert mit Blocker Ihrer Wahl: Entweder BSA oder SuperBlock Blockierpuffer
Biotinbindende Platten sind ideal für Anwendungen, bei denen die direkte Adsorption an Polystyrol Antikörper oder das Zielmolekül denaturiert. Streptavidin ist das beliebteste und am weitesten verbreitete Biotin-bindende Protein für Forschungsmethoden. Streptavidin hat einen isoelektrischen Punkt von 5 bis 6 und führt daher zu geringen unspezifischen Wechselwirkungen.
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Pierce™ | |
Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA | |
96 | |
Blocker™ BSA-Puffer |
Standard | |
Kolorimetrisch | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Streptavidin | |
5 Platten |