Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IgG Elution Buffer, pH 2,0
Für nicht denaturierende Antikörperreinigungen mit hoher Ausbeute mithilfe von Trägern zur IgG-Affinitätsreinigung mit diesen schonenden Pufferlösungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 21028
156.75 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13454229
  • 168.00 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Elutionspuffer
Elutionspuffer
Pierce™
1 l
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number21028
ChargennummerZJ403518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21028
ChargennummerZJ399533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number21028
ChargennummerZH398877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number21028
ChargennummerZG399783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number21028
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ IgG Elution Buffer, pH 2,0 > IgG Elutionspuffer, pH 2.0,1 l