Learn More
uvex Trend Black/Gray/Red PU/PU 69098 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marke:  uvex 6909848
72.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17253351
  • 107.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Uvex 2 Trendschuh 69098 S2 SRC
  • Sportlicher, S2-Sicherheitsschuh mit breiter Passform
  • Atmungsaktiver, wasserabweisender, perforierter Mikrovelours
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Volumenwiderstand unter 35 Megaohm
  • Zuverlässiger Schutz für Träger
  • Zehenkappe aus Stahl und stabilisierende Uvex Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
  • Uvex Climazone Technologie-Auskleidung, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem
    • Zur Aufrechterhaltung der Fußtemperatur für optimalen Tragekomfort
  • Weiche Polsterung an Bund und Zunge
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Artikel Nr. 69098
  • Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Größen: 38 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Grau, Rot
48
Stahl
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S2
ESD Safety Shoe
Microvelour
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 2
Nein
SRC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Trend Black/Gray/Red PU/PU 69098 Low Shoe - Width 11 > Halbschuh 69098, schwarz/grau/rot, Breite: 11, Größe: 48