Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Maus-Immunmonitoring-Panel, 48-Plex
Das ProcataPlex Maus-Immunmonitoring 48-Plex-Panel ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch Analyse von 48 Proteinzielen in einem einzigen Well mithilfe der Luminex xMAP Technologie.
Marke: Invitrogen™ EPX480-20834-901
Beschreibung
Analysieren Sie 48 Zytokin-, Chemokin- und Wachstumsfaktorziele gleichzeitig, um eine effiziente Immunantwort, Biomarkerforschung und Validierung zu erzielen. Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen der Capture- und Detektionsreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und experimentellen Aufbau erfordern.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
Zielliste [Bead-Region]:
Zytokine: BAFF [67], G-CSF (CSF-3) [12], GM-CSF [42], IFN-Alpha [30], IFN-Gamma [38], IL-1-Alpha [56], IL-1-Beta [19], IL-2 [20], IL-3 [14], IL-4 [26], IL-5 [27], IL-6 [28], IL-7 [74], IL-9 [34], IL-10 [13], IL-12p70 [39], IL-13 [35], IL-15/IL-15R [54], IL-17A (CTLA-8) [52], IL-18 [66], IL-19 [61], IL-22 [33], IL-23 [37], IL-25 (IL-17E) [29], IL-27 [36], IL-28 [64], IL-31 [76], IL-33 [75], LIF [18], M-CSF [21], RANKL [46], TNF-alpha [45]
Chemokine: ENA-78 (CXCL5) [57], Eotaxin (CCL11) [62], GRO-Alpha (CXCL1) [43], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-3 (CCL7) [48], MIP-1-Alpha (CCL3) [47], MIP-1-Beta (CCL4) [72], MIP-2 [55], RANTES (CCL5) [44]
Wachstumsfaktoren/-regulatoren: Betacellulin (BTC) [73], Leptin [65], VEGF-A [2Betacellulin (BTC) [73], Leplin [65], VEGF-A [25]
Lösliche Rezeptoren: IL-2R [63], IL-7R-Alpha [53], IL-33R (ST2) [78]
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunoassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Zielproteine gleichzeitig mit einem Luminex Instrument zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Zu den Merkmalen gehören:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse—als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Tests zur Zielprotein-Kombinierbarkeit und -Kreuzreaktivität
• Mehr Ergebnisse pro Probe—mehrere Zielproteine in einer einzigen 25–50 μl-Probe gleichzeitig messen
• Bewährte Luminex-Technologie mit hoch referenzierter Multiplexing-Plattform für die Proteindetektion und -quantifizierung
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und infraroten Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP-Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Spezifikation
Multiplex-Panel | |
Maus | |
Siehe Analysezertifikat | |
Multiplex-Kit | |
Weniger als 15 % | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants | |
• 2 vials Mouse Standard Mix D (lyophilized) |
|
Immunology |
96 Tests | |
Nicht kombinierbar | |
Siehe Analysezertifikat | |
Weniger als 15 % | |
ProcartaPlex™ | |
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
399289-012 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
399289-011 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
399289-013 | Analysenzertifikat | 13/04/2025 | |
399289-010 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | |
399289-009 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | EPX480-20834-901 |